Få mere at vide
2-[N,N-bis(trifluormethylsulfonyl)amino]pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328406 5 g 5g
11318406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17433.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 145100-50-1 | Molekylærformel: C7H4F6N2O4S2 | Molekylvægt: 358,23 g/mol
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridin er et reaktivt stof, der bruges til omdannelse af lithiumenolater fra ketoner til vinyltriflater.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
2-[N,N-Bis(trifluormethylsulfonyl)amino]pyridin er et reaktivt middel, der anvendes til omdannelse af lithiumenolater af ketoner til vinyltriflater.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145100-50-1
Molekylær formel C7H4F6N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 358.23
MDL nummer MFCD00191834
InChI nøgle DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-N-pyridin-2-yl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine
Smeltepunkt 37 °C til 41 °C
Kogepunkt 97 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 5832565
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 358.24
Procent renhed 98%