Få mere at vide
2-[N,N-Bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridin, TRC
Artikelnummer. 30341093
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30341093 5 g
1 options
Artikelnummer. 30341093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5855655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
CAS 145100-51-2
Molekylær formel C7H3ClF6N2O4S2
Mængde 5 g
Synonym N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, Comins' Reagent, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridinamine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, NSC 683533
InChI formel InChI=1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn N-(5-chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)metansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 392.68
Formel vægt 391.9127