Få mere at vide
2-[N,N-Bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridin, 99%
Beskrivelse
2-[N,N-bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5-chlorpyridin giver gode udbytter af vinyltriflater fra de tilsvarende ketonenolater eller dienolater. Det bruges i den totale syntese af (-)-porantheridin og trans-decahydroquinolin-alkaloidet (+)-219A. Det bruges også som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskobling, syntese af nikotiniske acetylcholin receptorselektive ligander, enantioselektive desymmetriserende palladiumkatalyserede carbonyleringsreaktioner, syntese af højaffinitets niacinreceptor GPR109A agonister og til fremstilling af heteromatika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-[N,N-bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5-chlorpyridin giver gode udbytter af vinyltriflater fra de tilsvarende ketonenolater eller dienolater. Det bruges i den totale syntese af (-)-porantheridin og trans-decahydroquinolin-alkaloidet (+)-219A. Det bruges også som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskobling, syntese af nikotiniske acetylcholin receptorselektive ligander, enantioselektive desymmetriserende palladiumkatalyserede carbonyleringsreaktioner, syntese af højaffinitets niacinreceptor GPR109A agonister og til fremstilling af heteromatika.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine |
| Smeltepunkt | 44 °C til 47 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5833971 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 392.68 |
| Procent renhed | 99% |