Få mere at vide
2-[N,N-Bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridin, 99%
Artikelnummer. 11373836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373836 1 g 1g
11383836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16929.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392,671 g/mol
2-[N,N-bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5-chlorpyridin giver gode udbytter af vinyltriflater fra de tilsvarende ketonenolater eller dienolater. Det bruges i den totale syntese af (-)-porantheridin og trans-decahydroquinolin-alkaloidet (+)-219A. Det bruges også som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskobling, syntese af nikotiniske acetylcholin receptorselektive ligander, enantioselektive desymmetriserende palladiumkatalyserede carbonyleringsreaktioner, syntese af højaffinitets niacinreceptor GPR109A agonister og til fremstilling af heteromatika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-[N,N-bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5-chlorpyridin giver gode udbytter af vinyltriflater fra de tilsvarende ketonenolater eller dienolater. Det bruges i den totale syntese af (-)-porantheridin og trans-decahydroquinolin-alkaloidet (+)-219A. Det bruges også som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskobling, syntese af nikotiniske acetylcholin receptorselektive ligander, enantioselektive desymmetriserende palladiumkatalyserede carbonyleringsreaktioner, syntese af højaffinitets niacinreceptor GPR109A agonister og til fremstilling af heteromatika.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 145100-51-2
Molekylær formel C7H3ClF6N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 392.671
MDL nummer MFCD00191833
InChI nøgle TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
PubChem CID 388544
IUPAC navn N-(5-chlorpyridin-2-yl)-1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMIL C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Mængde 1 g
Beilstein 5833971
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 392.68
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.