Få mere at vide
2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052472
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052472 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052472 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0522.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol
CAS 122321-04-4
Analyt- eller komponentnavne 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol, Ethanol, 2-(methyl-2-pyridinylamino)-, 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol, 2-[Methyl(2-pyridinyl)amino]ethanol, 2-[N-Methyl-N-(2-pyridyl)amino]ethanol
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-10(6-7-11)8-4-2-3-5-9-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
SMIL CN(CCO)c1ccccn1
IUPAC navn 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 152.095 g/mol