Få mere at vide
2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| CAS | 122321-04-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol, Ethanol, 2-(methyl-2-pyridinylamino)-, 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol, 2-[Methyl(2-pyridinyl)amino]ethanol, 2-[N-Methyl-N-(2-pyridyl)amino]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-10(6-7-11)8-4-2-3-5-9-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCO)c1ccccn1 |
| IUPAC navn | 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| Vis mere |