Få mere at vide
2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8;/h7H,2-6H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 183.06 |