Få mere at vide
2-n-Hexylthiophen, 98%
Artikelnummer. 11490503
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490503 10 g 10g
11400513 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12652.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18794-77-9 | C10H16S | 168,30 g/mol
2-n-hexylthiophen bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-n-hexylthiophene bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier.
Opløselighed Opløselig
i de fleste organiske opløsningsmidler og ethanol Opløselig. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18794-77-9
Molekylær formel C10H16S
Molekylvægt (g/mol) 168.30
MDL nummer MFCD00022535
InChI nøgle QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-hexyl, 2-n-hexylthiophene, 2-hexyl-thiophene, hexylthiophene, thiophene, hexyl, 2-hexyl thiophene, 2-? hexylthiophene, 2-hexylthiophene, ksc179k7d
PubChem CID 87793
IUPAC navn 2-hexylthiophen
SMIL CCCCCCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Hexylthiophene
Tæthed 0.935
Kogepunkt 228 °C til 230 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 10 g
Beilstein 110220
Opløselighedsinformation Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler og ethanol opløselig. Uopløselig i vand.
Formel vægt 168.3
Procent renhed 98%