Få mere at vide
2-n-Hexylfuran, 97%
Artikelnummer. 11372639
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372639 1 g 1g
11382639 5 g 5g
11392639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26698.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3777-70-6 | C10H16O | 152,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3777-70-6
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.237
MDL nummer MFCD00053134
InChI nøgle XBLCAKKYMZVLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-hexylfuran, furan, 2-hexyl, 2-hexyl-furan, acmc-1clja
PubChem CID 77408
IUPAC navn 2-hexylfuran
SMIL CCCCCCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Hexylfuran
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 152.24
Procent renhed 97%