Få mere at vide
2-n-hexyldecansyre, 97%
Artikelnummer. 11308695
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308695 25 g 25g
11318695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12238.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25354-97-6 | C16H32O2 | 256,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25354-97-6
Molekylær formel C16H32O2
Molekylvægt (g/mol) 256.43
MDL nummer MFCD00059651
InChI nøgle JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanoic acid, 2-hexyl, hexyldecanoic acid, c16 guerbet fatty acid, 2-hexyldecansaeure, 7-pentadecanecarboxylic acid, 2-hexyldecansaeure german, 2-hexyl-decanoic acid, 2-n-hexyldecanoic acid, 2-hexyldecanoicacid, isocarb 16
PubChem CID 32912
IUPAC navn 2-hexyldecansyre
SMIL CCCCCCCCC(CCCCCC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Hexyldecanoic acid
Smeltepunkt 10 °C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 165 °C til 168 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 174 °C (345 °F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 25 g
Beilstein 1777217
Merck Index 14,4709
Formel vægt 256.43
Procent renhed 97%