Få mere at vide
2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenylfosfocholinhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30009190
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009190 100 mg
30005256 10 mg
30008820 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH293580100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60438-73-5
Molekylær formel C27 H49 N3 O7 P . H O
Molekylvægt (g/mol) 575.68
IUPAC navn 2-[[2-(hexadecanoylamino)-4-nitrophenoxy]-hydroxyphosphoryl]oxyethyl-trimethylazanium; Hydroxid
SMIL [OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc(ccc1OP(=O)(O)OCC[N+](C)(C)C)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenylphosphocholine hydroxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2
Formel vægt 575.3336
Procent renhed >95%