Få mere at vide
2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenylphosphocholine Hydroxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenylphosphocholine hydroxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2 |
| Formel vægt | 575.3336 |
| Procent renhed | >95% |