Få mere at vide
2-n-Heptylfuran, 97%
Artikelnummer. 11493284
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493284 10 g 10g
11403294 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10604.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 3777-71-7 | C11H18O | 166,264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3777-71-7
Molekylær formel C11H18O
Molekylvægt (g/mol) 166.264
MDL nummer MFCD00051820
InChI nøgle BHTUFJXTYNLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-heptylfuran, furan, 2-heptyl, unii-7w55a39qxm, ccris 6901, fema no. 3401, 2-heptyl furan, furan, heptyl
PubChem CID 19603
IUPAC navn 2-heptylfuran
SMIL CCCCCCCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Heptylfuran
Tæthed 0.863
Kogepunkt 96 °C til 98 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Brydningsindeks 1.4525
Mængde 10 g
Formel vægt 166.27
Procent renhed 98%