Få mere at vide
2-(N-Fmoc-4-aminobutyl)-1,3-propandiol, TRC
Artikelnummer. 30392105
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30392105 500 mg
30391009 250 mg
30389775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30392105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF620000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147190-31-6
Molekylær formel C22 H27 N O4
Molekylvægt (g/mol) 369.45
Synonym (9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl)carbamate
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethyl N-[6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]carbamat
SMIL OCC(CO)CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Fmoc-4-aminobutyl)-1,3-propanediol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27NO4/c24-13-16(14-25)7-5-6-12-23-22(26)27-15-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-4,8-11,16,21,24-25H,5-7,12-15H2,(H,23,26)
Formel vægt 369.194