Få mere at vide
2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido) eddikesyre 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318427
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318427 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318427 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13349600AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
CAS 2991-50-6
Analyt- eller komponentnavne 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H8 F17 N O4 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-EtFOSAA, EtFOSAA, Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI,9CI), N-Ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Et-PFOSA-AcOH, N-Ethyl-N-heptadecylfluorooctane sulfonyl glycine, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetate, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mixed isomers), N-EtFOSAA (mixed isomers)
InChI formel InChI=1S/C12H8F17NO4S/c1-2-30(3-4(31)32)35(33,34)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h2-3H2,1H3,(H,31,32)
SMIL CCN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[ethyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,heptadecafluorooctylsulfonyl)amino] eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 585.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 584,9903 g/mol