Få mere at vide
2-(N-Ethylanilino)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30384607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384607 25 g
30376771 5 g
30379757 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67876525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-50-2
Molekylær formel C10H15NO
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Synonym 2-(Ethylphenylamino)ethanol, Ethylanilinoethanol, Ethylphenylethanolamine, Hydroxyethylethylaniline, N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylaniline, Phenylethylethanolamine
IUPAC navn 2-(N-ethylanilino)ethanol
SMIL CCN(CCO)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Ethylanilino)ethanol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
Formel vægt 165.1154