missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(N-Ethyl-m-toluidino)ethanol, TRC

Artikelnummer. 30378034
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378034 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92706010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethanol
CAS 91-88-3
Molekylær formel C11 H17 N O
Mængde 10 g
Synonym Ethanol, 2-[ethyl(3-methylphenyl)amino]-, Ethanol, 2-(N-ethyl-m-toluidino)- (6CI,7CI,8CI), 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethanol, 2-(Ethyl(m-tolyl)amino)ethanol, 2-(N-Ethyl-3-methylanilino)ethanol, 2-(N-Ethyl-m-toluidino)ethanol, 2-[Ethyl(3-methylphenyl)a
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
SMIL CCN(CCO)c1cccc(C)c1
IUPAC navn 2-(N-ethyl-3-methylanilino)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 179.259
Formel vægt 179.131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.