Få mere at vide
2-n-Butylthiophene, 98+%
Artikelnummer. 11410703
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410703 5 g 5g
11420703 25 g 25g
11430703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12740.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1455-20-5 | C8H12S | 140.244 g/mol
2-n-Butylthiophen er en hæmmer af DMH-induceret afvigende kryptdannelse. Det bruges som en glutathion S-transferase-inducer. Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-n-Butylthiophene er en hæmmer af DMH-induceret afvigende kryptdannelse. Det bruges som en glutathion S-transferase-inducer. Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
acetone og DMSO.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur: 2 - 4 °Cand Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1455-20-5
Molekylær formel C8H12S
Molekylvægt (g/mol) 140.244
MDL nummer MFCD00022534
InChI nøgle MNDZHERKKXUTOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-butylthiophene, thiophene, 2-butyl, 2-n-butyl thiophene, ccris 6900, 2-butyl-thiophene, thiophene, butyl, acmc-20c3ak
PubChem CID 73818
IUPAC navn 2-butylthiophen
SMIL CCCCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Butylthiophene
Tæthed 0.953
Kogepunkt 181°C to 182°C
Flammepunkt 56°C (133°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.502
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107046
Opløselighedsinformation Soluble in acetone and DMSO.
Formel vægt 140.25
Procent renhed ≥98%