Få mere at vide
2-n-butylfuran, 98%
Artikelnummer. 11411013
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411013 10 g 10g
11421013 50 g 50g
11431013 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13376.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4466-24-4 | C8H12O | 124,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4466-24-4
Molekylær formel C8H12O
Molekylvægt (g/mol) 124.183
MDL nummer MFCD00047071
InChI nøgle NWZIYQNUCXUJJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2-butyl, 2-n-butyl furan, 2-n-butylfuran, unii-81jv9zyk0d, 81jv9zyk0d, 2-butyl furan, 2-butyl-furan, 2-but-1-yl fura, 2-but-1-yl furan, 1-fur-2-yl butane
PubChem CID 20534
IUPAC navn 2-butylfuran
SMIL CCCCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Butylfuran
Tæthed 0.886
Kogepunkt 153°C to 154°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Lugt Pleasant
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107045
Formel vægt 124.18
Procent renhed 98%