missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-n-Butyl-d7-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-n-Butyl-d7-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 1794891-89-6 |
| Molekylær formel | C11H11D7N2O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Butyl-d7-1,3-diaza-spiro[4.4]non-1-en-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O/c1-2-3-6-9-12-10(14)11(13-9)7-4-5-8-11/h2-8H2,1H3,(H,12,13,14)/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-(2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutyl)-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.32 |
| Formel vægt | 201.1859 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?