Få mere at vide
2-(n-butoxycarbonylpiperidin)-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533403 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533403 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10492803 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533403 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. MO07259DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 845885-88-3
Molekylær formel C16H24N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 340.438
InChI nøgle IHHZQULPYDMAOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl aceticacid, 2-5-methyl-2-n-tert-butoxycarbonylpiperidine-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-piperidine-n-boc protected-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-t, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-y, 2-1-butoxycarbonylpiperidine-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 2794810
IUPAC navn 2-[5-methyl-2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-thiazol-4-yl]eddikesyre
SMIL CC1=C(N=C(S1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-methyl-1, 3-thiazol-4-yl}acetic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 340.44
Procent renhed 97%