Få mere at vide
2-N-BOC-amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10672803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672803 500 mg Glasflaske 500mg
1 options
Artikelnummer. 10672803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360485000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 182287-51-0 | C13H23NO5 | 273.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Navn note 95%
CAS 182287-51-0
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H23NO5
MDL nummer MFCD02683139
Mængde 500 mg
Synonym 2-n-boc-amino-3-4-tetrahydropyranyl propionic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tetrahydro-2h-pyran-4-yl propanoic acid, 2-boc-3-tetrahydropyran-4-yl-dl-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-oxan-4-ylalanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-tetrahydro-pyran-4-yl-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-oxan-4-yl propanoic acid, alpha-boc-amino tetrahydropyran-4-propanoic acid
InChI nøgle NKYZORHKIYSSEL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCOCC1)C(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(oxan-4-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 273.33
PubChem CID 2734406
Formel vægt 273.33
Procent renhed 95%
Fysisk form Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.