Få mere at vide
2-[N-Benzyl-(2-hydroxyethyl)amino]-N-methyl-N-(phenylmethyl)-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[N-Benzyl-(2-hydroxyethyl)amino]-N-methyl-N-(phenylmethyl)-acetamide |
| CAS | 1797817-65-2 |
| Molekylær formel | C19H24N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Benzyl-N-methyl-2-[N-benzyl-(2-hydroxyethyl)amino]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2/c1-20(14-17-8-4-2-5-9-17)19(23)16-21(12-13-22)15-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,22H,12-16H2,1H3 |
| SMIL | CN(Cc1ccccc1)C(=O)CN(CCO)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-benzyl-2-[benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.41 |
| Formel vægt | 312.1838 |