Få mere at vide
2-[N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-N-decylamino]ethanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-N-decylamino]ethanal |
| CAS | 239088-22-3 |
| Molekylær formel | C27H35NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-Decyl-N-(2-oxoethyl)-9H-fluoren-9-ylmethyl Ester, Decyl(2-oxoethyl)-carbamic Acid 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-18-28(19-20-29)27(30)31-21-26-24-16-11-9-14-22(24)23-15-10-12-17-25(23)26/h9-12,14-17,20,26H,2-8,13,18-19,21H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCN(CC=O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9H-fluoren-9-ylmethyl N-decyl-N-(2-oxoethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.57 |
| Formel vægt | 421.2617 |