missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Morpholinothio)benzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Morpholinothio)benzothiazole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-8H2 |
| Formel vægt | 252.0391 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?