Få mere at vide
2-morpholinopyrimidin-5-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10490934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10490934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10162834 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 253315-05-8
Molekylær formel C9H11N3O3
Molekylvægt (g/mol) 209.205
MDL nummer MFCD06589849
InChI nøgle WMPUFHIOPXMZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160979
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 209.2
Procent renhed 95%