Få mere at vide
2-morpholinopyrimidin-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10768245 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10400944 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 842974-69-0
Molekylær formel C9H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 193.206
MDL nummer MFCD06589848
InChI nøgle XDMVIYFKCVJZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160978
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-carbaldehyd
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.2
Procent renhed 97%