Få mere at vide
(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586526
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10411134
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC69509CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-13-9
Molekylær formel C9H13N3O2
Molekylvægt (g/mol) 195.222
MDL nummer MFCD09966160
InChI nøgle KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 42556095
IUPAC navn (2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl)methanol
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Morpholinopyrimidin-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%