Få mere at vide
(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727485
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10727485 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10411134 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727485 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69509DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-13-9
Molekylær formel C9H13N3O2
Molekylvægt (g/mol) 195.222
MDL nummer MFCD09966160
InChI nøgle KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 42556095
IUPAC navn (2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl)methanol
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Morpholinopyrimidin-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%