Få mere at vide
2-morpholinopyridin-4-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11987041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11987041 1 g 1g
11997041 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11987041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445200010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 888721-86-6 | C15H23BN2O3 | 290.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 888721-86-6
Molekylær formel C15H23BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 290.17
MDL nummer MFCD11054039
InChI nøgle HZJIGVGLNZISJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 2-morpholinopyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine
PubChem CID 21081661
IUPAC navn 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 85°C to 86°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 290.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Morpholinopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.