Få mere at vide
(2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10643045 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10109552 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643045 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43109CB
Kemiske identifikatorer
CAS 556109-99-0
Molekylær formel C10H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.234
MDL nummer MFCD08271915
InChI nøgle ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 7537566
IUPAC navn (2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanol
SMIL C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97%