Få mere at vide
(2-morpholinophenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563032
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563032 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10059361 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563032 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24309CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-33-4
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD03086181
InChI nøgle MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776562
SMIL OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Morpholinophenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn (2-morpholin-4-ylphenyl)methanol
Formel vægt 193.24
Procent renhed 97%