Få mere at vide
2-morpholinophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762503
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10762503 10 g 10g
10213472 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762503 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S08696EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 41536-44-1
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.219
MDL nummer MFCD00051674
InChI nøgle VMPYFWTYGZZUMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795394
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylphenol
SMIL C1COCCN1C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinophenol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Synonym 2-morpholinophenol, 2-morpholin-4-yl phenol, 2-4-morpholino phenol, phenol, 2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl phenol, 2-morpholin-4-yl-phenol, 2-4-morpholinyl-phenol, phenol,2-4-morpholinyl
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Morpholinophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.