Få mere at vide
2-morpholinonicotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262352
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10262352 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10262352 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24601DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinonicotinic acid
CAS 423768-54-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H12N2O3
MDL nummer MFCD03086193
Mængde 1 g
Synonym 2-morpholinonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-morpholino nicotinic acid, pubchem19585, 2-morpholinonicotinicacid, 2-morpholin-4-ylnicotinic acid, 2-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 2-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid,2-4-morpholinyl
InChI nøgle YDUPMJIUJMCXAL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylpyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 208.217
PubChem CID 2776568
Formel vægt 208.22
Procent renhed 97%