Få mere at vide
2-morpholinoisonicotinsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101913
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10101913 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10163264 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10101913 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43101CB
Kemiske identifikatorer
CAS 295349-64-3
Molekylær formel C10H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 208.217
MDL nummer MFCD03411666
InChI nøgle OVOIVNZYILYGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoisonicotinic acid, 2-morpholin-4-ylisonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl-isonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholinopyridine-4-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl-isonitinic acid
PubChem CID 2762479
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylpyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinoisonicotinic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.22
Procent renhed 97%