Learn More
2-Morpholinoisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175849
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
864068-87-1
C10H12N2O2
192.22
MFCD08060524
VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
7537563
O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
864068-87-1
C10H12N2O2
192.22
MFCD08060524
VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
7537563
O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Synonym 2-morpholinoisonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl isonicotinaldehyd, 2-morpholin-4-yl-pyridine-4-carbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
IUPAC Name 2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-carbaldehyde
Formula Weight 192.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Morpholinoisonicotinaldehyde