Få mere at vide
2-morpholinobenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10202932
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10202932 250 mg 250mg
10477422 1 g 1g
10036904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10202932 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24313CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 204078-48-8
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.26
MDL nummer MFCD03086183
InChI nøgle RNYURNUANACIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinobenzylamine, 2-morpholinophenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl-benzylamine, 2-morpholin-4-yl benzylamine, 2-4-morpholinyl phenyl methanamine, 1-2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylphenyl methylamine, 2-morpholino benzylamine, 2-morpholin-4-ylbenzylamine
PubChem CID 2776563
IUPAC navn (2-morpholin-4-ylphenyl)methanamin
SMIL NCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinobenzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.26
Procent renhed 95%