Få mere at vide
2-morpholinobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374912
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10374912 10 g 10g
10019471 1 g 1g
10321925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10374912 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW05383EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58028-76-5
Molekylær formel C11H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.23
MDL nummer MFCD00662562
InChI nøgle GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
PubChem CID 2737010
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylbenzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinobenzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 191.23
Procent renhed 97%