Få mere at vide
2-Morpholinobenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110382
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31110382 5 g
31100506 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31110382 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD131925g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinobenzaldehyde
CAS 58028-76-5
Molekylær formel C11H13NO2
MDL nummer MFCD00662562
Mængde 5 g
SMIL C2=C(N1CCOCC1)C(=CC=C2)C=O
Molekylvægt (g/mol) 191.23
Procent renhed 97%