Få mere at vide
2-Morpholinoaniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31103543
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31103543 10 g
31098134 5 g
31092812 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31103543 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1221310g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinoaniline
CAS 5585-33-1
Molekylær formel C10H14N2O
MDL nummer MFCD00047408
Mængde 10 g
SMIL NC1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Procent renhed 98%