Få mere at vide
2-morpholinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10405692
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10405692 1 g 1g
10049171 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10405692 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB02219DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5585-33-1
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.235
MDL nummer MFCD00047408
InChI nøgle QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylanilin
SMIL C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinoaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%