Få mere at vide
2-morpholinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049171
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10049171
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB02219EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5585-33-1
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.235
MDL nummer MFCD00047408
InChI nøgle QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylanilin
SMIL C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinoaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%