Få mere at vide
2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30780408
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30780408 100 mg 100mg
30773216 50 mg 50mg
30772809 250 mg 250mg
30774769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30780408 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD136896100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one
CAS 154447-36-6
Molekylær formel C19H17NO3
MDL nummer MFCD00270881
Mængde 100 mg
SMIL O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1C=CC=C3C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 307.34
Procent renhed 98%