Få mere at vide
2-morpholino-5-(trifluormethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782634
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782634 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10347644 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782634 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57801DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 865471-20-1
Molekylær formel C12H12F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 275.227
MDL nummer MFCD09025883
InChI nøgle PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24229572
IUPAC navn 2-morpholin-4-yl-5-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 275.22
Procent renhed 97%