Få mere at vide
2-morpholino-5-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243232
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10243232 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10243232 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01290DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
CAS 30742-62-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H12N2O4
MDL nummer MFCD00439921
Mængde 1 g
Synonym 2-morpholino-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholino-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitrobenzaldehyde, 4-2-formyl-4-nitrophenyl morpholine, 2-morpholin-4-yl-5-nitro-benzaldehyde, 3-formyl-4-morpholin-4-yl nitrobenzene, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitro
InChI nøgle PCGDWIWUQDHQLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C=O
IUPAC navn 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 236.227
PubChem CID 2794872
Formel vægt 236.23
Procent renhed 97%