Få mere at vide
(2-morpholino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol |
| Formel vægt | 194.23 |
| Procent renhed | 97% |