Få mere at vide
2-morpholino-3-pyridinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Morpholino-3-pyridinamine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 179.22 |
| Procent renhed | 97% |