Få mere at vide
2-morpholino-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748055
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10748055 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10103874 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10659505 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10748055 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 332345-29-6
Molekylær formel C8H10N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 214.239
InChI nøgle NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
IUPAC navn 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.24
Procent renhed 97%