Få mere at vide
2-morpholino-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694575
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10694575 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10545164 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694575 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62404CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1011-41-2
Molekylær formel C8H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 198.24
MDL nummer MFCD01568825
InChI nøgle VDZWHWVAMDQEBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholinothiazole-5-carbaldehyde, acmc-20anpj, morpholinothiazolecarbaldehyde, 5-formyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479770
IUPAC navn 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CN=C(S1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 198.25
Procent renhed 97%