Få mere at vide
2-morpholino-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154104
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10154104 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10131174 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154104 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906353-04-6
Molekylær formel C8H10N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 214.24
MDL nummer MFCD09702410
InChI nøgle JXQGQYNBVNKCAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229698
IUPAC navn 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CSC(=N1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholinothiazole-4-carboxylic acid, 4-4-carboxy-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl, 4-carboxy-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel vægt 214.24
Procent renhed 97%