Få mere at vide
2-morpholino-1,3-thiazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748655
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10748655 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10566914 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748655 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62804CB
Kemiske identifikatorer
CAS 126533-97-9
Molekylær formel C8H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 198.24
MDL nummer MFCD09817537
InChI nøgle JPJSUXPYPAQDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinothiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, acmc-20ahfg, 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyd
PubChem CID 15053579
IUPAC navn 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMIL C1COCCN1C2=NC(=CS2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 198.25
Procent renhed 97%